HypoThermosol® FRS-Konservierungsmedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
Freies, definiertes hypothermisches (2 bis 8 °C) Konservierungsmedium für eine Reihe von Zell- und Gewebetypen.
- Gebrauchsfertig
- Serumfrei und proteinfrei
- Frei von tierischen Bestandteilen
- cGMP hergestellt mit Bestandteilen der USP-Klasse/höchster Qualität
- FDA-Stammdatei
- Sterilitäts-, Endotoxin- und zellbasierte Qualitätskontrolltests
Verbessern und verlängern Sie die Konservierung von Zellen, Geweben und Organen mit HypoThermosol® FRS. Dieses gebrauchsfertige, serumfreie, proteinfreie und tierische Bestandteile enthaltende Konservierungsmedium wurde entwickelt, um die molekularbiologische Reaktion von Zellen während des hypothermischen (2 bis 8 °C) Konservierungsprozesses zu berücksichtigen. HypoThermosol® FRS enthält Schlüsselionen in Konzentrationen, die den intrazellulären Zustand bei hypothermischen Temperaturen ausgleichen. Dieses Medium wurde Sterilitäts-, Endotoxin- und zellbasierten Freisetzungstests unterzogen und wird unter cGMPs mit USP-Komponenten hergestellt. Zusätzliche Komponenten umfassen pH-Puffer, Energiesubstrate, Radikalfänger und osmotische/onkotische Stabilisatoren.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').