mFreSR™ Kryokonservierungsmedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
05855 05854
STMC05855EA 679 EUR
STMC05855 STMC05854
mFreSR™ Kryokonservierungsmedium
Zelleinfriermedien
Serumfreies Kryokonservierungsmedium für menschliche ES- und iPS-Zellen.
  • Einfach in der Anwendung
  • Serumfreie Formulierung, optimiert für die Verwendung mit TeSR™-Erhaltungsmedien
  • Hohe Auftaueffizienz
  • Vorgeprüfte Komponenten zur Gewährleistung der Konsistenz von Charge zu Charge
mFreSR™ ist ein serumfreies Kryokonservierungsmedium, das für die Kryokonservierung menschlicher embryonaler und induzierter pluripotenter Stammzellen (ES- und iPS-Zellen) entwickelt wurde. mFreSR™ enthält DMSO und ist vollständig und gebrauchsfertig. Zusammen mit mTeSR™1 oder mTeSR™ Plus macht mFreSR™ die Verwendung von Feedern und Serum überflüssig. In mFreSR™ kryokonservierte menschliche ES- und iPS-Zellen weisen eine höhere Auftaueffizienz auf als herkömmliche Auftaumethoden mit Serum.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').