Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Lieferant: Corning
354488 356488
734-0162EA 97.26 EUR
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Kolben Zellkulturkolben
PS, beschichtet mit Gelatine (vom Schwein), steril, apyrogen.
  • Das Gelatine-Trägermaterial verbessert die Anhaftung verschiedenster normaler und transfizierter Zelltypen
  • Durch die Vorbehandlung mit Gelatine werden zeitaufwändige Vorbereitungen überflüssig, was zu einer Zeit- und Geldersparnis führt
  • Eine chargenübergreifende Einheitlichkeit sorgt für reproduzierbare Ergebnisse
Corning® BioCoat™ Gelatine ist ein anhaftungs- und wachstumsförderndes Trägermaterial für Kulturen verschiedenster Zelltypen. Gelatine ist ein häufig verwendetes Material für Kulturen normaler und transfizierter Zelltypen, darunter vaskuläre Endothelzellen, Muskelzellen, embryonale Stammzellen (ES-Zellen) und F9-Teratokarzinomzellen. Gelatine ist eine heterogene Mischung aus wasserlöslichen Proteinen, die durch Hydrolyse von Collagen gewonnen werden. Zu den Anwendungsgebieten gehören die Verbesserung der Anhaftung und Verbreitung von vaskulären Endothelzellen (z. B. BME-, BAEC-, ES-Zellen), C2C12- und MM14-Myoblasten. Weitere Verwendungsbereiche sind Kulturen normaler und transfizierter F9-Teratokarzinomzellen für Genexpressionsstudien sowie Kulturen von HUVEC-Zellen für die E-Selektinexpression und VEGF-Induktion.