Dialysierschläuche Spectra/Por® 1
Lieferant: Spectrum
Spectra/Por® 1
734-0666EA 420 EUR
734-0666 734-0665 734-0663 734-0669 734-0667 734-0662 734-0670
Dialysierschläuche Spectra/Por® 1
Schläuche Dialyseschläuche
MWCO 6 - 8 kD, regenerierte Cellulose
  • Transparent und flexibel
Die kostengünstige Membrane eignet sich ideal für eine Reihe von Anwendungen bei denen ein großer Unterschied in der Größe des Molekulargewichts der zu trennenden Stoffe besteht; dazu zählen Probenvorbereitung, Entsalzung,
Pufferaustausch, pH-Wechsel,
Proteinreinigung usw. Die Standard Regenerierte Cellulose (RC) bietet eine gute chemische
Beständigkeit und kann mit verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen,
den meisten Alkoholen und einigen milden oder verdünnten organischen Lösungsmitteln, einschließlich DMSO verwendet werden. Standard RC ist für pH-Werte von 2 bis 12 und Temperaturen zwischen 4 °C und 121 °C geeignet.
Lieferung erfolgt trocken, Konservierungsstoff: Glycerin.