HPLC-Schläuche
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-080-M3 JR-T-082-M3
554-1021EA 44.5 EUR
554-1021 554-1138
HPLC-Schläuche
Schläuche Chromatographie-Schläuche
Tefzel.
Tefzel-Schläuche haben einen höheren Berstdruck als PTFE.
* Empfohlener maximaler Dauerarbeitsdruck
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable