BioSart 100 Nährmedien
Lieferant: Sartorius
16400-02-CA-K 16400-02-EN-K 16400-02-SB-K 16400-02-TC-K 16400-02-KF-K 16400-02-RA-K 16400-02-CE-K 16400-02-OS-K 16400-02-MF-K 16400-02-WL-K 16400-02-MG-K 16400-02-TT-K 16400-02-TZ-K 16400-02-WN-K 16400-02-GS-K
516-7018EA 110 EUR
516-7018 516-7019 516-7020 516-7021 SART16400-02-KF-K SART16400-02-RA-K SART16400-02-CE-K SART16400-02-OS-K SART16400-02-MF-K 710-0855 SART16400-02-MG-K SART16400-02-TT-K 710-0854 710-0856 SART16400-02-GS-K
BioSart 100 Nährmedien
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Die gebrauchfertigen Ampullen sind vorsterilisiert und enthalten eine Membran und eine Kartonscheibe. Sie wurden speziell für den Nachweis und die Quantifizierung von Mikroorganismen in Pharmazeutika und Kosmetika, Getränken und Lebensmitteln, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Mit Biosart® 100 Monitoren zu verwenden. Bei entsprechender Lagerung (4 °C) haben die Medien eine Haltbarkeit von 12 Monaten (außer: Endo). Die Rezeptur gewährleistet ein optimales Koloniewachstum auf Membranen und entspricht internationalen Standards: internationalen Pharmakopöen, DIN und ISO Standards, American Standards für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasserrichtlinien, Empfehlungen für die Lebensmittel und Getränke-Industrie.
  • Vorsterilisiertes Nährmedium mit Qualitätszertifikat für jede Charge
  • Konstant hohe Wiederfindungsraten
  • Anschlussfertig und leicht zu handhaben, Vermeiden das Hantieren mit Glasampullen
  • Lange Haltbarkeiten
Lieferumfang: Biosart® 100 Nährmedien sind einzeln steril mit je 2,5 ml Medium in Plastikampullen abgefüllt. Jede Packung enthält 50 Kunststoffampullen und ein Chargenzertifikat.