14051-47-N
14056-47-N
14058-47-N
14059-47-N
14063-47-N
14064-47-N
14066-47-N
14068-47-N
14069-47-N
14070-47-N
14074-47-N
14079-47-N
14084-47-N
14051-50-N
14053-47-N
14053-50-N
14055-47-N
14055-50-N
14056-50-N
14058-50-N
14059-50-N
14062-47-N
14062-50-N
14063-50-N
14064-50-N
14066-50-N
14068-50-N
14069-50-N
14070-50-N
14072-50-N
14074-50-N
14075-47-N
14075-50-N
14078-50-N
14079-50-N
14097-50-N
14084-50-N
14087-47-N
14087-50-N
14078-47-N
14086-47-N
14080-47-N
14080-50-N
14090-47-N
14096-50-N
14091-47-N
14090-50-N
14076-47-N
14083-50-N
14089-47-N
14097-47-N
14091-50-N
14076-50-N
14096-47-N
14077-47-N
14049-47-N
391-3904EA
238
EUR
391-3904
391-3905
710-1103
710-1104
391-0235
710-1106
710-1108
710-1110
391-0237
710-1111
391-0240
710-1114
391-0236
516-7000
391-3900
516-7001
391-3902
391-3955
391-3956
391-3958
391-3959
391-3962
516-7006
516-7007
516-7008
391-3966
516-7009
391-3969
391-3970
516-7012
516-7013
391-3901
391-3975
391-3978
391-3979
391-3997
516-0217
710-1117
710-1100
710-1113
710-1116
710-1115
SART14080-50-N
391-3907
710-1102
710-1101
SART14090-50-N
710-1118
SART14083-50-N
710-1121
710-0844
SART14091-50-N
SART14076-50-N
SART14096-47-N
SART14077-47-N
SART14049-47-N
Membrane filters with dehydrated media pads for microbiological control
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
Jedes Set besteht aus einem Pad mit Ø 50 mm oder Ø 47 mm, imprägniert mit Nährmedien, trocken und steril in einer Petrischale verpackt, mit einem Membranfilter. Nach der Filtration der Probe wird die Membran in der Schale positioniert und inkubiert. Weitere Typen sind auf Anfrage erhältlich.
- Nach dem Anfeuchten mit 3,5 ml sterilem Wasser sofort gebrauchsfertig
- Einzeln steril verpackt
- Lagerfähigkeit ab Herstellung je nach Typ 18-24 Monate