VWR® Fertigplatten (90 mm), bestrahlt
Lieferant: VWR Chemicals
111114ZIEA 35.5 EUR
111114ZI 131114ZI 131114PY 131114RY 111114TI 131114TI 110802ZI 130802ZI 110884ZI 130884ZI 110774ZI 110070PY 110884CY 112750ZI 130884CY 110884TI 110802ZIMP 110884TIMP 110774ZIMP 111114TIMP 111114ZIMP 112230CAMP 131114TIMP 131114ZIMP 131114PYMP 281112ZI 280882TI 280882ZI 281112TI 281112TI30 499270OO 131114XI 285712TI
VWR® Fertigplatten (90 mm), bestrahlt
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Erhältlich als 90 mm-Platten gemäß Normen. TLHTh (Tween, Lecithin, Histidin, Thiosulfat) werden als Desinfektionsmittel-Neutralisatoren verwendet. Die Beutel sind entweder doppelt oder dreifach verpackt erhältlich. Eine Packung pro Beutel ist mit dem Bestrahlungsindikator versehen.
  • Die Dreifachverpackung gewährleistet, dass die Packung selbst nicht die Umgebung verunreinigt, da die erste Verpackungslage direkt vor dem Betreten des Reinraums entfernt wird
  • Mit Bestrahlungs-/Dosimetrie-Bescheinigung lieferbar
  • VHP-Resistenzstudien für alle dreifach verpackten Platten verfügbar
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Verpackung: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.