Readycult®
Lieferant: Merck
Readycult®
1.01299.0001EA 141 EUR
1.01299.0001 1.01295.0001 1.01298.0001
Readycult®
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Readycult® Coliform und Readycult® Enterococci vereinfachen den Nachweis von Coliformen, E. coli oder fäkalen Streptokokken im Wasser. Sie benötigen lediglich einen sterilen Behälter und eine UV-Lampe (Kat.-Nr. 1.13203.0001).
  • Einfache Handhabung, durch gebrauchsfertige Medien in der Blisterpackung
  • Schnellere Ergebnisse- Blisterpackung zur Wasserprobe geben, mischen, 24 h ± 1 bebrüten, ablesen, fertig
  • Sicher und leicht auszuwerten- mit Readycult® werden auch vorgeschädigte Keime sicher erfasst. Blau-grüner Farbumschlag bedeutet Gesamtcoliforme, E. coli vorhanden oder Enterokokken (1.01299); Fluoreszenz + Indol-Reaktion zeigt die Anwesenheit von E. coli