VWR® Dip Slides
Lieferant: VWR Chemicals
535122FEA
26.3
EUR
535122F
535092Q
535094S
535102B
535104D
535112D
535114F
535124H
535132H
535134J
535142J
535152L
535162N
535174R
535182R
535202E
535204G
535154N
535144L
535164P
535172P
535184T
535302D
535303D
535304D
535305D
535306D
535307D
535309D
535310D
535311D
535312D
535314D
535316D
535317D
535318D
535319D
535320D
535321D
535323D
535324D
535325D
535326D
535327D
535328D
535329D
535308D
535315D
VWR® Dip Slides
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
Eintauchnährböden für die mikrobiologische Kontrolle von Oberflächen und Flüssigkeiten. Jeder Nährbodenträger ist mit zwei gleichen oder zwei verschiedenen Medien auf beiden Seiten beschichtet. So können mit jedem Nährbodenträger zwei Oberflächenproben genommen werden. Das Testen mit Eintauchnährböden ist ein sicherer, zuverlässiger, wirtschaftlicher und schneller Indikator für das Vorhandensein von Mikroorganismen. Die Eintauchnährböden mit Druckkappe verfügen über eine größere Kontaktfläche.
- Steril
- Einfache Probenahme in Sekundenschnelle
- Ergebnisse können schnell und einfach nach 24 bis 48 Stunden abgelesen werden