Perfect DNA™ Leitern
Lieferant: Merck
69046-3EA 74.1 EUR
69046-3 70537-3 70538-3 70539-3 69180-3
Perfect DNA™ Leitern
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Die Perfect DNA™ Leitern enthalten verschiedene DNA-Arten in praktischen, einprägsamen Größen für die Agarose-Gelanalyse. Die Marker weisen einheitliche Bandenintensitäten auf und decken eine große Bandbreite von DNA-Größen ab.
  • Sofort verwendbarem Format
  • Ideal für Routineaufgaben geeignet
Product components:
1 ml (für Best.-Nr. 70538-3) oder 500 µl (für Best.-Nr. 70539-3 und 70537-3) Perfect DNA Leiter in 1X Ladepuffer
1 ml 6X Ladepuffer (für Best.-Nr. 70538-3 und 70539-3) mit Orange G, Xylolcyanol FF und Glycerin oder 6X DNA Gelladepuffer (für Best.-Nr. 70537-3) mit Bromphenolblau, Xylolcyanol FF und Ficoll
Lieferumfang: Jedes Markerröhrchen reicht für 100 Bahnen. Ein Extraröhrchen mit 6X Ladepuffern (für Best.-Nr. 70538-3 und 70539-3) oder 6X DNA Gelladepuffern (für Best.-Nr. 70537-3) ist im Lieferumfang enthalten.