Protein quantitation kits, Upti-Light
Lieferant: Interchim
UPTIUP67251AEA 0 EUR
UPTIUP67251A UPTIUP67252A UPTIUP67253A 733-1405 733-1406 733-1404 UPTIUP95425B UPTIUP95424A UPTIUP95424B UPTIUP95425A
Protein quantitation kits, Upti-Light
Tests Proteintests
Die BCA-Methode ist ein sehr empfindlicher Proteinnachweis. Peptidbindungen und die vier Aminosäuren Cystein, Cystin, Tryptophan und Tyrosin sollen für die Bestimmung bedeutsam sein. Die Bildung von Cu(I)-Ionen durch Proteine unter alkalischen Bedingungen entspricht dabei der Biuret Bestimmungsmethode. Ein Cu(I)-Ion wird dann durch zwei Moleküle BCA zu einem roten Farbkomplex gebunden. Dieser Komplex kann sehr empfindlich nachgewiesen werden.
BC Assay Kit/Micro BC Assay Kit
Kolorimetrische Methode; 562 nm
Kompatibel mit den meisten ionischen und anionischen Detergentien
3 - 4× schneller als die klassische Lowry Methode
Linearer Arbeitsbereich: 20 - 2000 µg/ml (BC Assay); 1 - 100 µl/ml (Micro BC Assay)
Sensitivität: 5 µg/ml (BC Assay enhanced Protocol)
Coo Assay Protein Determination Kit
Einsatzbereich: 1 - 1500 µg/ml
Empfindlichkeit: 1 µg/ml