Auffanggurte, Revolution Komfort R2
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1014237 1014236
113-1272EA 417 EUR
113-1272 139-0239
Auffanggurte, Revolution Komfort R2
Fallschutz Auffanggurte
Zwei-Punkt-Auffanggurt zur Verwendung mit einer Fallschutzvorrichtung und einem geeignetem Anschlagspunkt. Der Gurt besteht aus DuraFlex®, einem hochelastischem Stretchgewebe. Dank seiner einzigartigen Technologie und Funktionsvielfalt eignet er sich ideal für den Gerüst-, Stahl- und Mastenbau sowie für allgemeine Anwendungen und Wartung.
  • Auffangöse hinten (D-Ring) und vorne (Schlaufen aus Gurtband)
  • Pivot-Link-Verbindung auf Taillenhöhe für mehr Mobilität und Komfort durch optimale Ergonomie beim Bücken und Strecken
  • Einhandeinstellung mit Cam-Schnallen und Gurtendenclips; Automatik-Schnellverschlüsse
  • Ergo-Armor Rückenpolster für zusätzlichen Komfort
  • Integriertes Zubehörsystem: Am modularen Befestigungssystem können Taschen für Werkzeug und Zubehör leicht befestigt oder abgenommen werden
EN 361
Standards: EN 361