Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, Comfort Serie
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1007222 1007221
111-3533EA 43 EUR
111-3533 111-1269
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, Comfort Serie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Halbmasken schützen gegen Staub, Nebel und Rauch. Latex-, Silikon- und PVC-frei. Ideal für den Einsatz in der Textil-, Bau-, Eisen- und Stahlindustrie.
  • Feste Schale sorgt für Formerhaltung, auch in feuchten Umgebungen
  • Vorgeformtes Oberteil mit farbigem Nasenbügel, für eine bessere Passform und sofortiges Erkennen der Schutzklasse (die Farbe gibt die Schutzklasse an)
  • Großes Innenvolumen für einen besseren Komfort und einfachere Kommunikation
  • Zweifache, elastische Bänder sind ultra-flexibel und stark, außen befestigt um das Eindringen von Partikeln zu vermeiden
  • Geringes Gewicht (10 g) für eine bessere Akzeptanz beim Träger
EN 149:2001
Standards: EN 149:2001