Culture Media, Ready To Use, In Plastic Tubes
Lieferant: LIOFILCHEM
26110P 26111P 26196P 26154P 26071P 26124P 26131P 26492P 26072P 26103P 24142P 26197P 26400P 26513P
LIOF26110PEA 240 EUR
LIOF26110P LIOF26111P LIOF26196P LIOF26154P LIOF26071P LIOF26124P LIOF26131P LIOF26492P LIOF26072P LIOF26103P LIOF24142P LIOF26197P LIOF26400P LIOF26513P
Culture Media, Ready To Use, In Plastic Tubes
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Mikrobiologische Nährmedien in Kunststoffröhrchen werden zur Kultivierung, Lagerung und Beobachtung von Mikroorganismen in verschiedenen mikrobiologischen Kulturanwendungen eingesetzt. Kunststoffröhrchen werden zunehmend anstelle von Glasröhrchen für Nährmedien verwendet und bieten Vorteile gegenüber herkömmlichen Glasröhrchen.
  • Geringeres Gewicht und geringere CO₂-Emissionen: Kunststoffröhrchen sind leichter als Glas, was zu geringeren Transportkosten und einer geringeren Kohlenstoffbilanz führt.
  • Erhöhte Sicherheit: Kunststoffröhrchen brechen bei Handhabung und Transport weniger leicht, was die Sicherheit im Labor erhöht.
  • Haltbarkeit: Die meisten Produkte sind zwei Jahre haltbar (die anderen ein Jahr)
Standards:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten