AlphaTec® Handschuhe für Isolatorboxen von Ansell bestehen aus dem revolutionären EPDM-Material
Erhöhen Sie den Schutz und reduzieren Sie die benötigten Ersatzhandschuhe mit den AlphaTec® EPDM und EPDM+ Isolatorbox-Handschuhen, die speziell für Life Science-Anwendungen entwickelt wurden
AlphaTec® EPDM und EPDM+ Isolatorbox-Handschuhe von Ansell sorgen für hohen Schutz und Widerstandsfähigkeit ohne Abstriche bei Komfort, Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit. Sie bestehen aus dem einzigartigen EPDM+ mit einem zweilagigen Erkennungssystem von Materialfehlern, das sich für Life Science-Anwendungen eignet, bei denen der visuelle Nachweis von Materialfehlern und Kontaminationen entscheidend ist.
- Hervorragende Qualität und Gleichmäßigkeit, erhältlich in zwei Farben: schwarzes EPDM und weißes EPDM+
- Bestätigte Konformität mit den FDA-Richtlinien zum Kontakt mit Lebensmitteln (FDA CFR21)
- Geeignet für die Verwendung mit zahlreichen Chemotherapie-Medikamenten
- Entwickelt für die wiederholte Sterilisation – Handschuhe müssen seltener ausgetauscht werden
- Bequem und gute Fingerbeweglichkeit mit gutem Tastgefühl
Größe | Farbe | Länge | Materialstärke | Ø | Best.-Nr. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Ausführung | ||||||||
9,5 | Schwarz | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Schwarz | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Schwarz | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Schwarz | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Schwarz | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Schwarz | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Schwere Ausführung | ||||||||
9,5 | Schwarz | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Schwarz | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Schwarz | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Schwarz | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Schwarz | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Schwarz | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, mit Futter | ||||||||
9,5 | Weiß | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Weiß | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Weiß | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Weiß | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Weiß | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Weiß | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |