Reinraum-Verpackung
Wir bieten eine breite Palette von Produkten für anspruchsvolle Anwendungen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen an, z. B. für die Sterilisation, für geringe Partikelkontamination, resistent gegenüber den meisten Chemikalien, mit hochwertiger Versieglung oder antistatischen Eigenschaften. (Flach-)beutel, leicht abreißbare Beutel oder Schlauchfolien stehen zur Verfügung. Transparente Folien (auch zum Bedrucken geeignet erhältlich) bieten den Vorteil der Produktsichtbarkeit.
Alle Reinraum-Verpackungen sind auch für Maschinen und Geräte aller Größen oder für andere übergroße Produkte erhältlich.
.png)
Tyvek-Verpackung
Aus transparenter Folie mit äußerst geringer Partikelkontamination und hervorragenden Barriereeigenschaften.
Transparentpapier-Verpackung
Transparente und bedruckbare Folie. Eignung für Dampf-, Ethylenoxid- und Formaldehydsterilisation. Als Flachbeutel oder Schlauchfolie.
Polyethylen-Verpackungen
Beutel und Schlauchfolien aus ultrasauberen, klaren Polyethylen. Gammasterilisierbar und beständig gegenüber den meisten Chemikalien
Antistatische Polyethylen-Verpackungen
Hergestellt aus ultrasauberem Polyethylen, nicht korrosiv, einfach verschließbar durch Hitzeversiegelung.
Messer
Für leichtes Öffnen der Verpackung und andere Schneidarbeiten in Reinräumen. Erhältlich als Einweg- und Mehrweg-Varianten.