Sterile Lösungen für Oberflächen im Reinraum
Die Lösungen werden vor dem Befüllen und Verpacken unter Reinraumbedingungen auf 0,2 µm gefiltert und entweder aseptisch oder Gamma-bestrahlt abgefüllt.
Neutrales Reinigungsmittel
- Hochschäumender Flüssigreiniger, pH-neutral
- 0,2 µm gefiltert, Gamma-bestrahlt, zweifach verpackt
- Mit Analyse-, Bestrahlungs- und Sterilitätszertifikat
- Verpackung: 100 x 30 ml oder 50 x 50 ml Konzentrat
Ethanol und IPA
- Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum
- Geprüft gemäß EN 1276, EN 1650 und EN 13697
- 0,2 µm gefiltert, Gamma-bestrahlt (900 ml) oder aseptisch abgefüllt (5 Liter), zweifach verpackt
- Mit Analyse-, Sterilitäts- und Bestrahlungszertifikat, wenn zutreffend
- Denaturiertes Ethanol: 70% Ethanol, 30% Wasser (WFI) denaturiert mit IPA
- Isopropylalkohol: 70% Isopropylalkohol, 30% Wasser (WFI)
- Auch als Aerosol mit DI-Wasser erhältlich
- Verpackung: 6 x 900 ml Sprühflasche, 6 x 1 l Sprühflasche
4 x 5 l- oder 2 x 5 l Kanister, 12 x 300 ml Aerosol
Sporizide Desinfektionsmittel
- Zwei-Komponenten-System zur Herstellung einer Chlordioxid-Lösung
- Geprüft gemäß EN 1276, EN 1650, EN 13697 und EN 13704
- 0,2 µm gefiltert, aseptisch abgefüllt, zweifach verpackt
- Mit Analyse- und Sterilitätszertifikat
- Auf Chlordioxid-Basis
- Kompatibel mit amphoteren Desinfektionsmitteln im Rotationssystem
- Wirksam gegen Sporen in nur 5 - 8 Minuten!
- Verpackung: 25 x (2 x 100 ml) Konzentrat
4× (4,9 l + 100 ml) gebrauchsfertig
Amphotere Desinfektionsmittel
- Hochwirksames Oberflächen-Desinfektionsmittel
- Geprüft gemäß EN 1276, EN 1650 und EN 13697
- 0,2 µm gefiltert, aseptisch abgefüllt, zweifach verpackt
- Mit Analyse- und Sterilitätszertifikat
- Validierte HPLC-und Titrations-Testmethoden sind erhältlich
- Kompatibel mit sporiziden oder QAC-Desinfektionsmitteln im Rotationssystem
- Verpackung: 50 x 50 ml oder 50 x 100 ml Konzentrat,
6 x 900 ml Sprühflasche, 4 x 5 l oder 2 x 5 l Kanister
Quatäre Ammonium-Desinfektionsmittel
- Hochwirksames Oberflächen-Desinfektionsmittel auf Basis von Quats
- Auf 0,2 µm gefiltert, aseptisch abgefüllt, zweifach verpackt
- Mit Analyse- und Sterilitätszertifikat
- Gute Materialverträglichkeit
- Weitreichender Einsatzbereich
- Verpackung: 50 x 25 ml oder 50 x 100 ml Konzentrat,
6 x 900 ml Sprühflasche, 4 x 5 l oder 2 x 5 l Kanister