Reinraum-Stühle und Reinraum-Hocker
Unser gesamtes Sortiment an Reinraum-Stühlen zeichnet sich durch hervorragende Reinraum-Eigenschaften aus, die durch Messungen des Fraunhofer Institutes für Produktionstechnik und Automatisierung belegt wurden.
Umfangreiche Testreihen sowie der tägliche Einsatz stellen den hohen Qualitätsanspruch der Stühle durch minimale Partikelemission und zuverlässige elektrostatische Ableitfähigkeit unter Beweis.
Labster – der perfekte Stuhl für’s Labor
Die Stuhl- und Hockerserie Labster ist maßgeschneidert für das Sitzen im Labor oder in Produktionsbereichen der Life-Science-Industrie. Für spezielle Einsatzbereiche umfasst die Labster-Produktfamilie auch einen Laborhocker und eine Labor-Stehhilfe.
Reinraum-Drehhocker mit Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder und extragroßer Sitzfläche, gepolstert mit schwarzem, teilweise ableitfähigem Kunstlederbezug und mit verschiedenen Sitzhöhen. Kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium-Druckguss. Auch als Modell zur Verwendung auf harten Bodenbelägen oder mit abriebfesten Kunststoffgleitern erhältlich. Teilweise elektrisch ableitfähig.
Produktauswahl
Stühle und Hocker
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …