Reinraum Tücher
Sterile Tücher ermöglichen die schnelle und einfache Reinigung im Reinraum und sterilen Umgebungen. Sie eignen sich ideal zur Reinigung in pharmazeutischen aseptischen Verarbeitungsbereichen und anderen sterilen Räumen. Sofort einsatzbereit ohne zeitaufwändige und kostenintensive Behandlung.
Trockene Tücher sind für viele Reinigungsanwendungen geeignet und aus verschiedenen Materialien erhältlich (Polyester, Polyamid, Vlies, Mikrofaser, Polypropylen, Schaumstoff).
Vorbefeuchtete Tücher ermöglichen eine effektive und zeitsparende Reinigung zugleich, da die Bereitstellung der Spritz-/Sprühflaschen entfällt und damit auch die Raumbelastung durch die leichtflüchtigen Stoffe beim Einsatz von Sprüh- und Spritzflaschen minimiert wird.
Produktauswahl
Tücher
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …