Kühlschränke
Liebherr explosionsgeschützter MediLine Laborkühlschrank, ATEX, LKexv
Verfügt über Umluftkühlung mit einem elektronischen Reglersystem, sodass eine hohe Temperaturgenauigkeit und eine gleichmäßige Temperaturverteilung möglich sind. Speziell für die Lagerung explosiver und hoch entzündlicher Stoffe entwickelt.
MediLine Unterbau-Laborkühlschränke, Compact, LKUv
Die Unterbau-Modelle sind 820 mm hoch und passen unter fast jeden Labortisch. Das Umluftkühlsystem sorgt zusammen mit dem genauen elektronischen Reglersystem für eine große Temperaturkonstanz und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
MediLine Labor-Kühl-Gefrierkombination mit explosionsgeschütztem Innenraum, ATEX, LCexv
Kühl-Gefrierkombination mit explosionsgeschütztem Innenraum zur Lagerung explosiver und hoch entzündlicher Stoffe.
Auswahl alle Kühlschränke
VWR Auswahl alle Kühlschränke.