Elektrochemie für Labor, Feldforschung oder Prozesse
Alles, was Sie für die Elektrochemie brauchen, an einem Ort – von führenden Markennamen bis zu unserer eigenen kostengünstigen VWR Collection!
Erfahren Sie mehr über neue Technologien!
Bio-prozesssterilisierbare pH- und Redox-Elektroden, SteamLine, SI Analytics®
Autoklavierbare Hightech-Elektroden, hervorragende Leistungseigenschaften. Kann in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden (SIP-Behandlung, CIP-Reinigung).
pH-Kombinationselektroden, ProcessLine, SI Analytics®
Wartungsarme Sensoren für anspruchsvolle Prozessanwendungen in der chemischen Industrie, für extreme Ionenstärke, stark oxidierende, saure und alkalische Medien.
Sauerstoffsensoren für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Hygiene, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
OxyFerm FDA ist ein elektrochemischer Sauerstoffsensor mit einer von der FDA zugelassenen Membran für den Einsatz in hygienischen Prozessen widersteht der Dampfsterilisation, Autoklavierung und CIP-Reinigung.
pH-Elektroden EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
EasyFerm Plus wurde entwickelt, um den anspruchsvollen Anwendungen der pharmazeutischen und chemischen Industrien standzuhalten. Die Elektroden zeigen nach Dampfsterilisation, Autoklavierung und CIP-Reinigung stabile Messsignale.
Elektrochemie: die vollständige Palette!
VWR bietet alles, was Sie für die Elektrochemie benötigen, an einem Ort. Finden Sie es schnell heraus!