Laborautoklaven und Zubehör
Autoklaven werden zur Dampfdruck-Sterilisierung von Geräten und Zubehör verwendet, indem diese gesättigtem Dampf ausgesetzt werden.
Typische Befüllungen umfassen Laborglaswaren, Geräte, Instrumente und natürlich Nährmedien. Autoklaven werden zunehmend für die Behandlung und Sterilisierung von Abfall vor dessen Entsorgung verwendet, z. B. für pathogene Abfälle.
Autoklaven sind in verschiedenen Größen als Tischgeräte oder größere Laborautoklaven erhältlich, mit Befüllung von vorne oder oben erhältlich – von allen größeren Anbietern oder unserer Eigenmarke VWR Collection.
Falls Sie Ihren Autoklavenzyklus validieren müssen, bietet VWR zudem ein umfassendes Portfolio an Datenloggern sowie anderem wichtigem Zubehör, wie Körbe, Schalen und Folie.
Produktauswahl
Autoklaven mit Befüllung von vorne
Die neuesten Modelle in allen Kapazitäten...
Gestelle und Behälter
Eine Auswahl an Behältern für die leichte Handhabung von zu autoklavierenden oder desinfizierenden Materialien...
Klebebänder, Folien und Papier
Produkte, die zur Vorbereitung der Autoklavierung von Verbrauchsmaterial verwendet werden...
Logger
VWR bietet eine große Auswahl an Datenloggern...
Indikatoren
Stellen Sie mit diesen Autoklaven-Indikatoren sicher, dass Ihr Gut steril ist...