Spezial-Reinraum-Zubehör
Über die Beseitigung von Verunreinigungen und Partikeln mit Wischtüchern hinaus ist für andere Reinigungsaufgaben spezielles Zubehör erforderlich.
Dazu zählen beispielsweise Arbeitsunterlagen (mit einer fusselarmen, stabilen Oberfläche, einer hochsaugfähigen Mittelschicht und einer flüssigkeitsundurchlässigen Unterseite). Der 3-lagige Aufbau gibt Sicherheit bei der Herstellung von Zytostatika und erlaubt eine sichere Entsorgung. Die integrierte Flüssigkeitsbarriere widersteht auch aggressiven Chemikalien. Die Unterseite aus rutschfestem Polyethylen hält die Unterlage sicher in Position. Auch nach Befeuchtung und anschließendem Trocknen liegt die Matte flach auf dem Tisch auf.
Handschuh-Tücher vereinfachen die sichere Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Wagen, Regale oder Rohre in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen. Für eine höhere Saugfähigkeit sind die Handschuh-Tücher auch mit Schaumstoffeinlage erhältlich.
Produktauswahl
Spezialzubehör
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …