VWR Collection Reinraum-Nitrilhandschuhe
NEU!
Steigen Sie im Reinraum jetzt von Latex- auf Nitrilhandschuhe aus der neuen VWR Collection um.
- Hohe Reißfestigkeit und Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Säuren und Basen
- Doppelt verpackt in versiegelten Polyethylen-Reinraumbeuteln (100 Stück/Schutzbeutel; 10 Schutzbeutel in einem Beutel/Karton). Sterile Handschuhe einzeln verpackt (50 Paare in einem Schutzbeutel, 4 Schutzbeutel in einem Beutel/Karton)
- Messung extrahierbarer Substanzen gemäß IEST-RP-CC005.3
- Sterile Version: Endotoxingehalt <20 EU/Handschuh
- Erfüllen die PSA-Richtlinie (89/686/EWG) und EN 374
- Enthalten kein Naturkautschuk-Latex