Kanallose Abzugshauben
Rezirkulierende Filterabzüge ohne Abluftleitung sind eine Alternative zu Abzügen, wenn keine Möglichkeit zum Bau eines Abluftsystems von Innen nach Außen besteht. Diese Abzüge sind mit einer Filtrationstechnologie ausgestattet, die auf die verwendeten Produkttypen zugeschnitten ist.
Konzipiert zum Schutz des Anwenders und der Umwelt
- Eine flexible/anpassbare Lösung
Flex™ Technologie: Modulare Filtrationskolonne, die an Ihre Anforderungen und Ihre Laborumgebung angepasst werden kann. Feststoffe und Flüssigkeiten, einzeln oder zusammen. - Eine kostensparende Lösung
Sehr geringer Energieverbrauch
Einfache Installation und Standortwechsel, sofortige Verfügbarkeit
Reduziert Infrastruktur, Aufbau und laufende Kosten - Eine sichere Lösung
Erfüllen die NF X 15-211: 2009 Normen und sind nach den Normvorgaben ASHRAE 110/1995 getestet
ESP® – Erlab Safety Program: Lösung für langanhaltenden Benutzerschutz - Eine umweltfreundliche Lösung
Kein Ausstoß von Schadstoffen in die Atmosphäre