Sicherheitsschränke
Schränke zur Lagerung von entflammbaren Flüssigkeiten
Die wichtigste Aufgabe eines Sicherheitsschranks ist es, entflammbare Substanzen bei einem kritischen Temperaturanstieg (180 K) im Falle eines Feuers über einen bestimmten Zeitraum hinweg zuverlässig zu schützen. Bei einem Temperaturanstieg von über 180 K beginnen viele Chemikalien sich selbst zu entzünden und es kann zu Explosionen kommen. Sicherheitsschränke für die Lagerung von entflammbaren Flüssigkeiten sind wichtig, damit:
- Explosionen, die das Feuer beschleunigen, vermieden werden
- das Personal genügend Zeit hat zu fliehen
- ausreichend Zeit für Feuerwehreinsatz und Rettungsmaßnahmen vorhanden ist
Nur Schränke vom Typ 90 (90 Minuten feuerbeständig) gemäß EN 14470-1 bieten höchste Sicherheit.
Sicherheitsschränke für die Lagerung von Säuren und Laugen
Spezieller Sicherheitsschrank für die Lagerung ätzender gefährlicher Substanzen wie Säuren und Laugen. Nicht geeignet zur Lagerung entflammbarer Flüssigkeiten.
Chemikalienschränke
Schränke zur sicheren und zugelassenen Lagerung von Chemikalien, toxischen oder anderen Substanzen, die in Arbeitsräumen unter Verschluss aufbewahrt werden müssen. Nicht geeignet zur Lagerung entflammbarer Flüssigkeiten.
Gaszylinderschränke
Höchste Sicherheit für die Lagerung, Bereitstellung und Entnahme von Gaszylindern in Innenräumen gemäß EN 14470-2
- Gaszylinderschränke Typ G90 (90 Min. feuerbeständig)
- Gaszylinderschränke Typ G30 (30 Min. feuerbeständig)