Sekundäre Referenzstandards für die Gaschromatographie
Großes Sortiment an 24 verschiedenen sekundären GC-Referenzstandards für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen. FDA, USP und EP erkennen alle den Nutzen von Sekundär- und Arbeitsstandards an, die sich in Bezug auf den entsprechenden Primärstandard etabliert haben.
- Reinheit und spezifische Verunreinigungsprofile werden mittels GC-MS bestimmt (im Analysenzertifikat aufgezeichnet)
- Assay über 99,9%
- Kostengünstige Alternative zu den Primärstandards im Arzneibuch
- Lieferbar in 100 ml-Glasflaschen
- Daten zur Rückführbarkeit auf die spezifische aktuelle Charge des Primärstandards
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
Aceton-Standard für GC | 100 ml | 85653.180E | |||
Acetonitril-Standard für GC | 100 ml | 85654.180E | |||
Butylacetat-Standard für GC | 100 ml | 85655.180E | |||
Cyclohexan-Standard für GC | 100 ml | 85656.180E | |||
1,2-Dichlorethan-Standard für GC | 100 ml | 85657.180E | |||
Dichlormethan (DCM), stabilisierter Standard für GC | 100 ml | 85658.180E | |||
Diisopropylether, stabilisierter Standard für GC | 100 ml | 85659.180E | |||
N,N-Dimethylacetamid-Standard für GC | 100 ml | 85661.180E | |||
N,N-Dimethylformamid-Standard für GC | 100 ml | 85662.180E | |||
Dimethylsulfoxid(DMSO)-Standard für GC | 100 ml | 85663.180E | |||
1,4-Dioxan, stabilisierter Standard für GC | 100 ml | 85664.180E | |||
Ethanol-Standard für GC | 100 ml | 85665.180E | |||
Ethylacetat-Standard für GC | 100 ml | 85666.180E | |||
n-Heptan-Standard für GC | 100 ml | 85667.180E | |||
n-Hexan-Standard für GC | 100 ml | 85668.180E | |||
Methylisobutylketon-Standard für GC | 100 ml | 85673.180E | |||
Methanol-Standard für GC | 100 ml | 85670.180E | |||
Methylethylketon(Butanon)-Standard für GC | 100 ml | 85672.180E | |||
1-Propanol-Standard für GC | 100 ml | 85675.180E | |||
2-Propanol-Standard für GC | 100 ml | 85676.180E | |||
tert-Butylmethylether-Standard für GC | 100 ml | 85671.180E | |||
2,2,4-Trimethylpentan-Standard für GC | 100 ml | 85674.180E | |||
Tetrahydrofuran(THF)-Standard für GC | 100 ml | 85677.180E | |||
Toluol-Standard für GC | 100 ml | 85678.180E |