PESTINORM® SUPRA TRACE® Lösungsmittel für Spurenanalysen auf Pestizide und organische Substanzen
PESTINORM® SUPRA TRACE – ein universelles Lösungsmittel für alle Anwendungen
Elf hochreine Lösungsmittel für alle Analysen organischer Proben und empfindlichen Nachweismethoden (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Sehr hoher Reinheitsgrad (> 99,9% des Assays), zuverlässig
- Ein Universallösungsmittel für alle Proben und hochempfindlichen Nachweismethoden
- Der spezifizierte Retentionszeitbereich für ECD ist größer (wobei auch niedrig siedende Substanzen zuverlässig erkannt werden)
- In den Spezifikationen sind alle Nachweismethoden enthalten
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
2-Propanol | 2,5 l | 85391.320E | |||
Aceton | 2,5 l | 85384.320E | |||
Cyclohexan | 2,5 l | 85385.320E | |||
Dichlormethan | 2,5 l | 85386.320E | |||
Ethylacetat | 2,5 l | 85387.320E | |||
Methanol | 2,5 l | 85394.320E | |||
n-Heptan 99 % | 2,5 l | 85388.320E | |||
n-Hexan 95 % | 2,5 l | 85389.320E | |||
n-Hexan 99 % | 2,5 l | 85390.320E | |||
Petroleumbenzin, 40 - 60 | 2,5 l | 85392.320E | |||
Toluol | 2,5 l | 85393.320E |