Komponenten für den Einmalgebrauch von Masterflex
Komponenten für den Einmalgebrauch von Masterflex
Wählen Sie zuverlässige Komponenten, die strengen Sterilisationsprotokollen entsprechen
Mit Komponenten für den Einmalgebrauch von Masterflex müssen Sie die Reinigung und Sterilisation Ihrer Bioprozess-Baugruppen nicht mehr validieren. Der Kauf eines vormontierten, sterilisierten und validierten Systems verlagert die Last der Validierung auf den Lieferanten. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Lieferant nur die zuverlässigsten Markenprodukte verwendet und beim Sterilisationsprozess strenge, gut etablierte Protokolle beachtet.
Baugruppen für den Einmalgebrauch von Masterflex werden in einem Reinraum der Klasse 10.000 hergestellt. Die Montageeinrichtung ist nach ISO 13485 zertifiziert und entspricht den cGMP-Richtlinien. Wir bieten Sterilisation durch Gammabestrahlung mit einem SAL-Wert von 10-6 (Sterility Assurance Level), einer Überlebenswahrscheinlichkeit von einem Millionstel für Mikroorganismen, und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen, die den Produktionsstandort, das Herstellungsdatum und die Herkunft der Komponenten aufführt. Außerdem stellen wir alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung und bewahren sie auf, einschließlich vollständiger Validierungsdokumente und Konformitäts- und Sterilitätszertifikate.
Wir erstellen maßgeschneiderte Baugruppen mit zuverlässigen Produkten
Armaturen
Sanitary Fitting with Fused Gasket
Add another layer of safety to ensure sterility by preventing contamination with zero user contact with the gasket. No adhesives or clips needed to hold the gasket in place.
Schnelltrennarmaturen
Schnelltrennarmaturen ermöglichen das Herstellen und Trennen von Schlauchverbindungen, ohne dass der Schlauch von der Armatur getrennt werden muss. Erhältliche Anschlüsse: Stecknippel-, Rohr-, Kompressions- und Push-to-Connect-Verbindungen.
Luer-Armaturen
Luer-Armaturen sind für die Verwendung mit Mikroschläuchen und Luer-Spritzen konzipiert. Die Anschlussenden in Standardgröße sorgen dafür, dass Luer-Armaturen, Absperrhähne und Verteiler austauschbar sind.
Stecknippelarmaturen
Stecknippelarmaturen gleiten in flexible Schläuche. Die Elastizität der Schläuche hält die Schläuche bei Niederdruckinstallationen auf der Armatur.
Schläuche
Puri-Flex®
- Premium: Lichtdurchlässige Schläuche, die eine geringere Spallation und eine längere Lebensdauer der Pumpe bieten als Schläuche aus Silikon
- Heißsiegelfähig und schweißbar
- Ideal für die Arbeit mit empfindlichen Zellen
Platingehärtetes Silikon
- Glatte Oberfläche; geringere Proteinbindung
- Weniger potenziell auslaugbare Stoffe
- Ideal für den Einsatz in der Pharma- und Biotechnologiebranche
PharMed BPT®
- Beliebte undurchsichtige Schlauchoption für Bioprozessanwendungen
- Ungiftig, nicht hämolytisch, heißsiegelfähig und schweißbar
- Gewährleistet eine lange Lebensdauer der Pumpe
PharmaPure®
- Biokompatibilität ähnlich wie bei PharMed BPT
- Lange Lebensdauer unter Dauerdruck bis zu 2,7 bar (40 psi)
- Sehr geringe Spallation und geringe auslaugbare Bestandteile
Chem-Durance® Bio
- Wenn Sie Chemikalienbeständigkeit und Biokompatibilität bei besonders geringer Spallation benötigen, gibt es keine bessere Wahl.
- Ausgezeichnete Lebensdauer und Haltbarkeit unter Druck
Kundenspezifisch abgelängte Schläuche
- Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Formulierungen
- Sparen Sie wertvolle Zeit und Geld
Sensoren
Durchflusssensoren
- Erstellen Sie ein komplettes Durchflusssensorsystem für den Einmalgebrauch, das an Ihre Anwendung angepasst werden kann.
- Ideal für den Einmalgebrauch und geeignet für Langzeitmessungen
- Das nicht-invasive Design verhindert den Kontakt mit der Arbeitsflüssigkeit
Drucksensoren
- Ideal für Anwendungen wie Tangentialflussfiltration, Querflussfiltration, Tiefenfiltration, Bioreaktorüberwachung und Chromatographie
- Die Sensoren sind für Einwegsysteme ausgelegt, können aber auch wiederverwendet werden
Temperatursensoren
- Vermeidet Kreuzkontamination und macht umfangreiche Reinigungsprotokolle überflüssig
- Kann durch Gammabestrahlung sterilisiert werden
- Genauigkeit von mindestens ± 0,2°C
Häufig gewähltes Zubehör
Ratchet Clamps
Durable plastic clamp is autoclavable and will not rust, corrode or distort. Twelve-position ratchet control adjusts from full flow to complete closure. Accepts flexible tubing to 1/2” OD.
SaniSure® Klemmen
Eine innovative Klemme, die eine 360-Grad-Kompression für Ihre hygienische Verbindung bietet. Erfüllt die Anforderungen von USP Class VI.
Strapazierfähiger Schlauchverschluss
Langlebige Klemme, die dem Arbeitsdruck von großen Schläuchen standhält. Der Verschluss aus hochfestem Polysulfon bietet eine hervorragende Haltbarkeit, kann wiederverwendet werden und ist gegen die meisten Chemikalien beständig.
Barblock
Beschreibung: Erzielt eine gleichmäßige 360-Grad-Kompression für eine leckagefreie Verbindung mit Stecknippelverbindungen. Bietet die siebenfache Zugfestigkeit von Kabelbindern ohne Quetschungen oder Verformungen.
Es ist an der Zeit, Ihren Prozess effizienter zu gestalten
- Alles, was Sie benötigen
Wählen Sie aus Tausenden von Komponenten. Wir konfigurieren, validieren und verpacken sie nach Ihren Vorgaben. - Wann immer Sie sie benötigen
Sie müssen Ihr System nicht mehr reinigen und neu zu validieren. Wir verwalten Ihren Bestand und versenden die Baugruppen nach Ihrem Zeitplan. - Fordern Sie noch heute ein Angebot an
Die Experten von Masterflex für den Einmalgebrauch unterbreiten Ihnen ein Angebot mit einem vollständigen Plan, gefolgt von der Lieferung eines Musters zur Genehmigung durch Sie.