PESTINORM® Headspace-Lösungsmittel
Hochreine Lösungsmittel für die Analyse flüchtiger organischer Verunreinigungen
Bei der statischen Headspace-GC (GC-HS) handelt es sich um eine Technik zur Aufkonzentrierung flüchtiger Analyte vor der Analyse. Dadurch können die Erkennung geringer Mengen flüchtiger Analyte verbessert und Interferenzen durch die Matrix auf ein Mindestmaß gesenkt werden, da die Probe nicht direkt injiziert werden muss. Unsere neue GC-HS-Lösungsmittelserie enthält sechs der am häufigsten verwendeten organischen Lösungsmittel:
- Sehr hoher Reinheitsgrad (>99,99% des Assays)
- Sehr hohe UV-Transmission
- Jede Charge wird streng kontrolliert und ist speziell durch Analyse gegen den Standard flüchtiger organischer Verunreinigungen geprüft
- Geeignet für die Analyse flüchtiger organischer Verunreinigungen nach den Methoden von ICH, USP und EP
Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-Dimethylformamid 99,0 - 100,00% PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-Dimethylformamid 99,0 - 100,00% PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie | 1 l | 85395.320E | |||
Dimethylsulfoxid 99,99 - 100,00% PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie | 1 l | 85396.290E | |||
Dimethylsulfoxid 99,99 - 100,00% PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-Dimethylacetamid 99,99 - 100,00% PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie | 1 l | 85397.290E | |||
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99,9 - 100,0% PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥ 99,5% PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie | 1 l | 85448.290E |