Anwendungen in der Wasseranalyse
Sauberes Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens, von seiner Gewinnung bis hin zur Abwasserbehandlung. Während des gesamten Zyklus sind Analysen von entscheidender Bedeutung.
1) Wassergewinnung – Prüfung von Oberflächen- und Grundwasser
Beim Testen von Wasser direkt vor Ort ist ein robustes, wasser- und staubdichtes Instrument für die genaue Analyse erforderlich, wie z. B. das Spectroquant® Move Farbmessgerät. Für schnelle und einfache semiquantitative Ergebnisse steht ein Sicht- und Teststreifenbereich zur Verfügung.
2) Wasserbehandlung – Prozesskontrolle
Wasserbehandlungsprozesse erfordern eine ständige Überwachung mit verschiedenen Techniken, um die Einhaltung der Vorschriften zu unterstützen und die Sicherheit zu verbessern, z. B. pH-Wert, Trübung oder Analyse von organischen und anorganischen Stoffen mittels Spektralphotometrie, zusammen mit über 180 Testkits.
3) Analytische und mikrobiologische Untersuchung
Wasser muss auf das Vorhandensein von potenziell gefährlichen Mikroben, Metallen sowie organischen und anorganischen Stoffen untersucht werden. Merck bietet eine Reihe von Lösungen für den Nachweis von Mikroben, die Spurenmetallanalyse, USEPA-Methoden für die Spektralphotometrie sowie für die Analyse flüchtiger und halbflüchtiger Verbindungen.
4 und 5) Abwassererzeugung und -behandlung
Sowohl vor als auch während der Behandlung muss eine Analyse des Abwassers durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die richtigen Methoden angewendet werden und dass die Wasserqualität den einschlägigen gesetzlichen Richtlinien entspricht. Für die Probenvorbereitung steht eine Reihe von Lösungen zur Verfügung, einschließlich SPE und SPME. Für einige Analysen wie TOC, Gesamtstickstoff usw. ist es darüber hinaus notwendig, mithilfe eines Thermoreaktors oder eines Crack Sets einen Aufschluss durchzuführen. Weitere wichtige Parameter, die zur Sicherung unserer Wasserversorgung beitragen, sind Tensidprüfungen und Desinfektionstests, z. B. auf Chlor, Chlorid, Peressigsäure usw. Eine vollständige Übersicht finden Sie im Abwasserleitfaden unten.