Experimentierkits – Prinzip der Enzymkatalyse
Lieferant: EDVOTEK
282
EDVO282EA 142 EUR
EDVO282
Experimentierkits – Prinzip der Enzymkatalyse
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Biochemistry Learning Activities
Anhand dieses einfachen und ungefährlichen Experiments erhalten die Studenten einen Einblick in die Enzymkatalyse, die Merkmale der Enzymaktion sowie die Beziehung zwischen Proteinstruktur und -funktion. Die Studenten führen einen Enzym-Assay durch und bestimmen die Rate der enzymatischen Reaktion.
  • Für 10 Laborgruppen
  • Durchführung in 30 – 45 Minuten
Außerdem erforderlich: Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich, 1-ml-, 5-ml- und 10-ml-Pipetten sowie Millimeterpapier.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Katalaselösung, Wasserstoffperoxid, Phosphatpuffer, Assay-Reagenz, Ansäuerungslösung, Farbverstärker und -entwickler.