IHC Chromogen-Substrat (AEC, stabil), HIGHDEF®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502100030
ENZOADI9502100030EA 174 EUR
ENZOADI9502100030
IHC Chromogen-Substrat (AEC, stabil), HIGHDEF®
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Das rote HIGHDEF® IHC-Chromogen kann in Peroxidase-basierten Immunfärbesystemen verwendet werden.
Peroxidase aus dem Immundetektionssystem reagiert mit dem Substrat Wasserstoffperoxid und setzt dieses um, sodass AEC oxidiert und an positiven Stellen zu einem rötlich-braunen Endprodukt präzipitiert wird.