So können Sie Kunststoffflaschen sicher autoklavieren
Von DWK Life Sciences
Viele gängige Laborprozesse erfordern sterile Behälter. Wenn Sie Kunststoffflaschen im Labor verwenden, ist es wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, bevor der Behälter in den Autoklaven gestellt wird.
Im Folgenden finden Sie sechs Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie Kunststoffflaschen autoklavieren, um sicherzustellen, dass der Prozess sicher und effektiv durchgeführt wird.
Ist Ihre Kunststoffflasche für das Autoklavieren geeignet?
Es gibt Kunststoffpolymere, die für das Autoklavieren geeignet sind, aber auch solche, die es nicht sind. Sie sollten zum Beispiel keine Kunststoffflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte (Low Density Polyethylene – LDPE) oder Polyethylen hoher Dichte (High Density Polyethylene – HDPE) autoklavieren. Diese Polymere haben einen engen Temperaturbereich von -50 bis +80 °C im Falle von LDPE, und während HDPE einen größeren Bereich von 100 bis +120 °C bietet, liegt dieser immer noch unter den 121 °C, die üblicherweise für das Autoklavieren verwendet werden. Andere Polymere, die sich nicht für das Autoklavieren eignen, sind Polymethylmethacrylat, Acryl (PMMA), Polystyrol (PS) und Polyvinylchlorid (PVC), ebenfalls wegen ihrer engen Temperaturbereiche.
Kunststoffflaschen aus Polypropylen (PP), Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyfluoralkoxy (PFA), Polymethylpenten (oft als PMP oder TPX abgekürzt ) und Polycarbonat (PC) könne jedoch sicher autoklaviert werden, da diese Polymere bei höheren Temperaturen stabil sind.
Wurde die Kunststoffflasche vorher gereinigt?
Es ist wichtig, die Kunststoffflasche zu reinigen, bevor sie in den Autoklaven gestellt wird. Dadurch wird verhindert, dass sich während des Prozesses verunreinigende Substanzen auf der Oberfläche der Kunststoffflasche festsetzen.
Sind die Verschlüsse vollständig entfernt?
Bevor Sie Kunststoffflaschen in Ihrem Labor autoklavieren, müssen die Verschlüsse unbedingt vollständig entfernt werden. Selbst ein lose aufgeschraubter Verschluss kann dazu führen, dass während des Autoklaviervorgangs ein Vakuum in der Flasche entsteht. Dies führt dazu, dass sich die Kunststoffflasche verformt, wodurch sie unbrauchbar wird. Daher sollten Sie den Verschluss vollständig von der Flasche abnehmen, bevor diese in den Autoklaven gestellt wird. Eine gängige Methode besteht darin, den Verschluss mit Autoklav-Klebeband an der Seite des Flaschenhalses zu befestigen, um sicherzustellen, dass Verschluss und Flasche während des Prozesses zusammenbleiben.
Gibt es im Autoklaven genug Platz für die Dampfzirkulation?
Sie sollten es vermeiden, Gegenstände in einem Autoklaven übereinander zu stapeln, da sonst der Dampf nicht mehr effektiv zwischen den Gegenständen zirkulieren kann und der Sterilisationsprozess gefährdet wird. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Kunststoffteile autoklavieren. Kunststoffe übertragen Wärme langsamer als Glas oder Metall und brauchen länger, um die Sterilisationstemperatur zu erreichen. Daher ist es umso wichtiger, dass der Dampf im Autoklaven frei zirkulieren kann.
Haben Sie Ihren Autoklaven validiert?
Obgleich die Standardtemperatur des Autoklaven 121 °C beträgt, ist es wichtig, Ihren Autoklaven regelmäßig zu kalibrieren, um sicherzustellen, dass die angezeigte Temperatur korrekt ist. Es ist außerdem wichtig, dass Sie die spezifischen Anweisungen für Ihr Gerät beachten, um die Zykluszeiten zu bestimmen.
Wurde die Sterilisation erreicht?
Aufgrund der langsameren Wärmeübertragung von Kunststoffen ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Sterilisation erfolgreich abgeschlossen ist. Bevor Sie Kunststoffflaschen im Autoklaven sterilisieren, ist es ratsam, eine Art Indikator zu verwenden, um nachzuweisen, dass die richtige Temperatur durchgehend erreicht wurde. Die Verwendung von Autoklav-Klebeband oder anderen Formen physikalischer Indikatoren – von denen viele ihr Aussehen oder ihre Farbe sichtbar verändern, nachdem sie den mit der Laborsterilisation verbundenen Temperaturen ausgesetzt wurden – kann Klarheit darüber schaffen, ob der Prozess erfolgreich war.