Reinraum-Computerzubehör
Da die Tastatur im Reinraum zu den Bereichen mit der höchsten Kontamination gehört und sehr schwer zu reinigen ist, decken viele Benutzer sie mit einer Schutzfolie ab. Die speziell entwickelte Tastatur für den Einsatz in Reinräumen ist eine enorme Verbesserung gegenüber derartigen Folien.
Zur Reduzierung von Partikelansammlungen weisen die berührungsempfindlichen Reinraum-Tastaturen keine Lücken zwischen den Tasten auf. Die Reinraum-Tastatur ist vollständig versiegelt und wasserdicht und daher leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Aus Acryl oder Glas. Geeignet für die komplette Infektionskontrolle.
Reinraum-Mäuse verfügen über genau die gleiche Funktionalität wie eine normale Desktop-Maus. Die Reinraum-Maus ist versiegelt und kann für eine gründliche Desinfektion vollständig in eine Reinigungslösung eingetaucht werden. Die Mäuse sind mit allen USB-Anschlüssen und mit allen Computersystemen kompatibel.