Reinraum-Stifte und Reinraum-Marker
Die Tinte trocknet schnell und verwischt nicht. Sie ist auch auf kalten und nassen Oberflächen (z. B. auf Kunststoffbeuteln oder Einweg-Laborprodukten) permanent haftend, kann aber abgerieben werden. Die Stifte bieten einen rutschfesten und sicheren Griff auch mit Handschuhen.
Auch mit alkoholbeständiger Tinte erhältlich. Tintenfarben: schwarz, blau rot. Mit normaler oder feiner Schreibspitze.
Sterile Ausführung erhältlich. Doppelt verpackt.
Produktauswahl
Stifte
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …