Tyvek-Reinraum-Verpackung
Merkmale:
- Verbund aus Polyethylen-Folie und unbeschichtetem Tyvek®
- Durchsichtige Folie bietet den Vorteil der Produktsichtbarkeit
- Dampfsterilisierbar bis zu 125 °C
- Ethylenoxid- und Gamma-sterilisierbar
- Sehr geringer Gasrückstand (z. B. ETO) bei Gassterilisation verkürzt die Auslüftzeit
- Sterilisationsindikatoren auf der Verpackung
- Extrem niedrige Partikelkontamination, gering flusend
- Hervorragende Barriereeigenschaften
- Hochwertige Versiegelungs- und Durchstoßstärke
- Verschließbar durch Hitzeversiegelung (Siegeltemperatur bis max. 120 °C)
- Folien können bedruckt werden
- Zu 100% wiederverwertbar
- Wahlweise als Flachbeutel oder Schnell-Aufreißbeutel erhältlich
Produktauswahl
.png)
Tyvek-Verpackungen
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …