Transparentpapier-Reinraum-Verpackung
Merkmale:
  • Material: Sterilisationskraftpapier mit Verbundfolie aus Polyester/Polypropylen
  • Transparente Folie bietet den Vorteil der Produktsichtbarkeit
  • Uneingeschränkte Eignung für Dampf-, Ethylenoxid- und Formaldehydsterilisation
  • Sterilisationsindikatoren auf den Verpackungen
  • Einfaches, sicheres Verschließen mit Durchlaufsiegelgeräten
  • Entnahmehilfe erleichtert das Öffnen der Verpackung
  • Folien können mit sterilisationsfesten Faserschreibern beschriftet werden
  • Wahlweise als Flachbeutel oder Schlauchfolie in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich
  • Schlauchfolien sind die ideale Verpackung für überlange Sterilgüter
Produktauswahl
Transparentpapier-Verpackung
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …