Quantus Zwischenbekleidung
Um das Quantus® Bekleidungssystem zu vervollständigen empfiehlt sich der Einsatz von abriebfester, funktioneller Zwischenbekleidung (Underwear).
Die Minimierung möglicher Faserbruchstücke durch hochwertige Materialgemische aus Polyester, Mikrofaser oder Baumwolle/Polyester und der physiologische Gesichtspunkt stehen dabei im Vordergrund. Ein optimaler Feuchte- und Wärmetransport sorgt für hohen Tragekomfort.
Bei der Zwischenbekleidung kommt auch dem Aspekt der strapazierfähigen Arbeitskleidung unter CI-Vorgaben und der modernen Schnitt- und Farbgestaltung immer mehr Bedeutung zu.
Das Sortiment umfasst:
- T-Shirts (kurzarm)
- Sweatshirts (langarm)
- HosenJacken
- Socken
Gewebequalitäten für Quantus Zwischenbekleidung
Modellübersicht Quantus Zwischenbekleidung
Größen für Quantus Zwischenbekleidung
Underwear Standard
Zur Auswahl stehen Sweatshirts (Langarm, mit Trikotmanschetten), T-Shirts (Kurzarm) sowie Hosen (mit Gummiband auf Knöchelhöhe). Aus Mikrofaser, mit antimikrobieller Ausrüstung.
AreaDress
Oberteil und Hose, antistatisch und antimikrobiell ausgestattet. Sehr weicher Griff, dichte Gewebebindung und hervorragende Atmungsaktivität.
Socken
Abriebfeste Socken, waschbar bis 30 °C.