Quantus-Oberbekleidung
Unsere Mehrweg-Oberbekleidung (Overall, Hauben, Mundschutze, Überstiefel/-schuhe, Mäntel) für Reinräume und kritische Umgebungen ist in unterschiedlichen Gewebequalitäten, Farben und Größen erhältlich.
Details hierzu können Sie den folgenden Übersichten entnehmen:
Gewebe (Overalls, Hauben, Mundschutze, Überziehstiefel/-schuhe, Mäntel)
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung existieren noch weitere Gewebe, die sich durch verschiedenste Parameter / Eigenschaften unterscheiden (spezielle Reinraumanwendungen, Spritzschutz, Flammschutz, Schnittfestigkeit, ESD Eigenschaften etc.)
Bitte fragen Sie, welche Modelle in welchen Geweben und Größen verfügbar sind.
Modellübersicht
Größenaufschlüsselung
Diese Angaben dienen nur zur Orientierung. Muster zur Bestimmung der richtigen Größe sind auf Anfrage erhältlich.
Mäntel
Mit Druckknöpfen oder Reißverschluss (Modell: Quantus Control), mit oder ohne Taschen.
Overalls
Overalls mit Kappnähten zur dichten und sicheren Nahtabdeckung. Mit Vollschutzhaube und Mundschutz, in der Kombi-Version mit integrierter Flachhaube sowie als ESD-fähiges Modell erhältlich.
Mundschutz
Mit Druckknöpfen oder Klettband zur Befestigung an den Hauben.
Kopfbedeckungen
Kopfbedeckung „Baretthaube“ mit elastischem Gummizug zur Größeneinstellung und Druckknöpfen zur Weitenregulierung.
Hauben
Optimale Passform durch stufenlose Weitenverstellung am Hinterkopf; mit Schulterabdeckung und Druckknöpfen zum Einknöpfen des Mundschutzes an der Hauben-Innenseite.
Überstiefel
Optimale Passform durch Einstellmöglichkeiten oben, im Ristbereich sowie in Knie- und Knöchelhöhe, mit robuster, wasserdichter und autoklavierbar Sohle.
Überschuhe
In der Weite mittels Druckknöpfen verstellbar mit stabiler und wasserdichter Sohle aus Kunststoff.