Batterierecycling
Batterierecycling
Avantor – Setting battery science in motion to create a better world
Li-Ion-Batterien enthalten oft nützliche, wertvolle und hochwertige Metalle. Sie enthalten allerdings auch schädliche Substanzen wie organische Lösungsmittel und fluorhaltige Lithiumsalze.
Daher hat das Recycling von Li-Ion-Batterien einen beträchtlichen potenziellen wirtschaftlichen Nutzen und trägt zum Schutz der natürlichen Umwelt bei.
Das Recycling von Li-Ion-Batterien umfasst in der Regel sowohl physikalische als auch chemische Prozesse:
  • Mechanische Prozesse (einschließlich inerter Zerkleinerungs-, Sortier- und Siebprozesse und ein Sonderfall: thermomechanische Trennung)
  • Hydrometallurgische Prozesse
  • Pyrometallurgische Prozesse
Die meisten Lithium-Ionen-Batterien, die heute recycelt werden, durchlaufen einen Prozess namens „Schreddern“, bei dem die Batterien in sehr kleine Stücke zerkleinert werden. Nach dem Schreddern wird diese sogenannte „schwarze Masse“ verarbeitet, um wertvolle Metalle wie Kobalt und Nickel zu gewinnen.
Avantor unterstützt Sie mit Chemikalien, Geräten, Instrumenten sowie einem umfassenden Sortiment an Produkten für F&E, QS/QK, Tests, kontrollierte Umgebungen, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheit und Gebäudemanagement.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsansprechpartner vor Ort oder indem Sie unser Kontaktformular ausfüllen.
Kontrollierte Umgebung
Avantor bietet ein breites Sortiment an Reinraumprodukten zum Schutz von Produkten und Prozessen.
Schutzausrüstung und Sicherheit
Avantor bietet ein breites Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz der Bediener in Forschung, Fertigung und Recycling.
Gebäudemanagement
Avantor bietet ein breites Produktsortiment, um Ihre Einrichtung sauber, sicher und geordnet zu halten.
Chemikalien und Rohstoffe für die Fertigung
Avantor bietet ein breites Sortiment an Chemikalien für die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von batterieaktiven Materialien.
Geräte und Instrumente
Avantor vertreibt ein umfassendes Sortiment an Prozessgeräten und Instrumenten der führenden Hersteller.
F&E, QS/QK. Tests
Avantor bietet ein breites Produktsortiment für die speziellen Anforderungen von F&E-, QS/QK- und Testlabors.