Titration und Karl-Fischer-Bestimmung
Titration und Karl-Fischer-Bestimmung
Titration und Wasserbestimmung sind in allen F&E- und QK-Labors weit verbreitet. Für diese 2 Methoden benötigen Sie eine große Auswahl an präzisen Produkten.
Volumetrische Lösungen
Die Titration ist eine Technik, mit der Sie die genaue Konzentration aller Stoffe bestimmen können. Sie finden hier ein umfassendes Sortiment an präzisen Lösungen in verschiedenen Formaten (Flaschen und Bag-in-Box)
Karl-Fischer-Standards
Standards für die Karl-Fischer-Titration können zur Überwachung und Qualifizierung Ihrer Karl-Fischer-Instrumente, zur Überprüfung und Auswertung von Messergebnissen und zur Titerbestimmung von volumetrischen Karl-Fischer-Reagenzien verwendet werden.