Chirale Chromatographie
Bei vielen biologischen Prozessen kann eines der Enantiomere eines Enantiomerenpaares aktiv, das andere hingegen inaktiv sein oder sogar eine schädliche Wirkung haben. Die erfolgreiche Entwicklung von chiralen stationären Phasen (CSPs) für HPLC und SFC ermöglicht uns die Kontrolle der optischen Reinheit von Bulk-Arzneimitteln und dessen Präsenz in Rezepturen oder biologischen Flüssigkeiten. Weitere Anwendungen finden Sie in der agrochemischen Industrie und damit verwandten Branchen. Die Haupttypen von CSPs umfassen immobilisierte Polysaccharide, zellulose- und amylosegebunden, „Bürstentyp“, proteingebunden, Cyclodextrin-Inklusion, Kronenether, Ligandenaustausch und Netzwerkpolymer.