Größenausschlusschromatographie
SEC-Säulen trennen Komponenten entsprechend der Molekulargröße in Lösung, wobei größere Moleküle zuerst eluiert werden. Die Trennung wird durch Differenzialausschluss oder -einschluss von Komponenten der Partikel von Packungsmaterialien erreicht, außer zur Trennung von diskreten Komponenten wird die Technik auch zur Charakterisierung der Molekulargewichtsverteilung von Polymeren verwendet. Kieselgel- und polymer-basierte SEC-Säulen sind verfügbar.
Gel-Permeations-Chromatographie (GPC) bezieht sich auf die SEC-Trennung organischer wasserlöslicher Polymere, die organische Lösungsmittel als Elutionsmittel verwenden. Gelfiltrations-Chromatographie (GFC) bezieht sich auf die Trennung von wasserlöslichen Polymeren in wässrigen Elutionsmitteln.