Reinraum-Wischsysteme
Contec verfügt über das umfassendste Portfolio an Wand- und Deckenwischern, Eimern, Wagen und Zubehör zur Desinfektion und Reinigung von Böden, Wänden, Decken und Sicherheitswerbänken oder Isolatoren in kritischen und sterilen Reinraumumgebungen, dass die anspruchsvollsten Anforderungen der modernen High-Tech-Industrien erfüllt. Viele der Reinraum-Mopps sind mit einer Sterilitätsvalidierung für den Einsatz in aseptischen Umgebungen erhältlich.
Produkte im Fokus
VertiKlean® MAX™ Mopp
Langlebiger und leichter Mopp, für den Einsatz von Desinfektionsmitteln auf Oberflächen, besitzt eine Schicht aus hydrophilem PU-Schaumstoff, der auf einem Polyester-mikrofaserstoff befestigt wurde. Ideal für die Reinigung von Decken, Wänden und Fußböden.
Contec QuickTask™ Portfolio an Flachmopps
Das QuickTask™ Portfolio besteht aus unterschiedlichen Wischköpfen, die sich leicht an einer Mopphalterung mit Stiel anbringen lassen. Jeder Wischkopf wurde speziell ausgesucht und ist mit einer Vielzahl an Chemikalien und Desinfektionsmitteln kompatibel.
Contec Moppsysteme für Reinräume
Das Moppsystem mit kompaktem Edelstahlwagen ermöglicht ein Vortränken des Wischkopfs, bevor der Mopp in eine kontrollierte Umgebung gebracht wird. Dies macht die Verwendung von Wasser überflüssig und vereinfacht den Wischvorgang im Reinraum.
Contec Mehreimer-Wischsystem
Das autoklavierbare Compact Bucket System von Contec ist eine Universallösung, die die Reinigung und Desinfektion einfacher und effizienter macht. Der Edelstahlwagen ist wahlweise mit zwei oder drei autoklavierbaren Eimern aus Polypropylen erhältlich.