Karl-Fischer-Titration
Auswahl an kompakten volumetrischen oder coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren und zugehörigen Reagenzien zur Bestimmung des Wassergehalts.
  • Volumetrische Karl-Fischer-Titratoren sind für mittlere bis große Wasservolumina (mg-Messbereich) geeignet und kombinieren die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit einfacher Bedienung
  • Coulometrische Karl-Fischer-Titratoren sind für kleinere Wasservolumina (µg-Messbereich) geeignet und kombinieren die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit benutzerfreundlicher Bedienung
  • Karl-Fischer-Reagenzien
Produktauswahl
Coulometrische Karl-Fischer-Titratoren
Die coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren für Routineanwendungen kombinieren schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit sehr einfacher Bedienung...
Karl-Fischer-Reagenzien
Karl-Fischer-Applikationen zur Wassergehaltsbestimmung...