Viskositätsstandards
Neues Sortiment von zertifizierten, präzisen und rückführbaren Viskositätsstandards. Diese Produkte können für die Kalibrierung, Kontrolle, Verifizierung, Qualifizierung oder Methodenvalidierung von Messgeräten für kinematische und der dynamische Viskosität (manuell und automatisch) verwendet werden.
- Hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D2162 mit einem Ubbelohde-Master-Viskosimeter
- Jeder Standard ist für kinematische Viskosität (mm2/s, cST), dynamische Viskosität (cP) und Dichte (g/ml) bei verschiedenen Temperaturen zertifiziert
- Attraktive und sichere 500 ml-Verpackung
- Hergestellt aus hochwertigen, stabilen Ölen und Zusatzstoffen
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter für jede Charge online verfügbar
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 0,47 bei 20 °C, 0,45 bei 25 °C, 0,41 bei 37,78 °C, 0,4 bei 40 °C | 500 ml | 85067.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 0,74 bei 20 °C, 0,7 bei 25 °C, 0,61 bei 37,78 °C, 0,6 bei 40 °C | 500 ml | 85068.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 1,3 bei 20 °C, 1,2 bei 25 °C, 1 bei 37,78 °C, 0,97 bei 40 °C, 0,87 bei 50 °C | 500 ml | 85069.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 20 bei 20 °C, 16 bei 25 °C, 11 bei 37,78 °C, 10 bei 40 °C, 7,5 bei 50 °C | 500 ml | 85070.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 320 bei 20 °C, 230 bei 25 °C, 110 bei 37,78 °C, 98 bei 40 °C, 61 bei 50 °C | 500 ml | 85071.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 3.300 bei 20 °C, 2.300 bei 25 °C, 1.100 bei 37,78 °C, 940 bei 40 °C, 560 bei 50 °C | 500 ml | 85072.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 58 000 bei 20 °C, 36 000 bei 25 °C, 10 000 bei 40 °C, 4.900 bei 50 °C | 500 ml | 85073.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 30 bei 20 °C, 24 bei 25 °C, 15 bei 37,78 °C, 14 bei 40 °C, 10 bei 50 °C | 500 ml | 85074.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 400 bei 20 °C, 300 bei 25 °C, 160 bei 37,78 °C, 140 bei 40 °C, 90 bei 50 °C | 500 ml | 85075.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 4.900 bei 20 °C, 3.500 bei 25 °C, 1.600 bei 37,78 °C, 1.400 bei 40 °C, 30 bei 50 °C | 500 ml | 85076.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 100 000 bei 20 °C, 64 000 bei 25 °C, 18 000 bei 40 °C, 8.500 bei 50 °C | 500 ml | 85077.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 2,9 bei 20 °C, 2,6 bei 25 °C, 2,1 bei 37,78 °C, 2 bei 40 °C, 1,7 bei 50 °C | 500 ml | 85078.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 790 bei 20 °C, 580 bei 25 °C, 280 bei 37,78 °C, 250 bei 40 °C, 160 bei 50 °C | 500 ml | 85079.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 7.900 bei 20 °C, 5.800 bei 25 °C, 2.800 bei 37,78 °C, 2.500 bei 40 °C, 1.500 bei 50 °C | 500 ml | 85080.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 59 bei 20 °C, 47 bei 25 °C, 27 bei 37,78 °C, 25 bei 40 °C, 18 bei 50 °C | 500 ml | 85081.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 88 bei 20 °C, 66 bei 25 °C, 35 bei 37,78 °C, 32 bei 40 °C, 21 bei 50 °C | 500 ml | 85082.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 980 bei 20 °C, 710 bei 25 °C, 340 bei 37,78 °C, 310 bei 40 °C, 190 bei 50 °C | 500 ml | 85083.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 6,7 bei 20 °C, 5,8 bei 25 °C, 4,2 bei 37,78 °C, 4 bei 40 °C, 3,2 bei 50 °C | 500 ml | 85084.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 19 000 bei 20 °C, 12 000 bei 25 °C, 4.000 bei 37,78 °C, 3.400 bei 40 °C, 1.700 bei 50 °C | 500 ml | 85085.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 1.400 bei 20 °C, 1.000 bei 25 °C, 470 bei 37,78 °C, 410 bei 40 °C, 250 bei 50 °C | 500 ml | 85086.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 110 bei 20 °C, 87 bei 25 °C, 48 bei 37,78 °C, 44 bei 40 °C, 30 bei 50 °C | 500 ml | 85087.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 28 000 bei 20 °C, 17 000 bei 25 °C, 6.000 bei 37,78 °C, 5.100 bei 40 °C, 2.500 bei 50 °C | 500 ml | 85088.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 14 bei 20 °C, 12 bei 25 °C, 8 bei 37,78 °C, 7,5 bei 40 °C, 5,8 bei 50 °C | 500 ml | 85089.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 210 bei 20 °C, 160 bei 25 °C, 83 bei 37,78 °C, 75 bei 40 °C, 50 bei 50 °C | 500 ml | 85090.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 2.600 bei 20 °C, 1.800 bei 25 °C, 850 bei 37,78 °C, 750 bei 40 °C, 450 bei 50 °C | 500 ml | 85091.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 43 bei 20 °C, 34 bei 25 °C, 20 bei 37,78 °C, 18 bei 40 °C, 13 bei 50 °C | 500 ml | 85092.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 550 bei 20 °C, 400 bei 25 °C, 200 bei 37,78 °C, 180 bei 40 °C, 110 bei 50 °C | 500 ml | 85093.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 8.400 bei 20 °C, 5.300 bei 25 °C, 1.900 bei 37,78 °C, 1.600 bei 40 °C, 810 bei 50 °C | 500 ml | 85094.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 4,4 bei 20 °C, 3,9 bei 25 °C, 3 bei 37,78 °C, 2,9 bei 40 °C, 2,4 bei 50 °C | 500 ml | 85095.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 10 bei 20 °C, 8,7 bei 25 °C, 6 bei 37,78 °C, 5,7 bei 40 °C, 4,4 bei 50 °C | 500 ml | 85097.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 160 bei 20 °C, 120 bei 25 °C, 60 bei 37,78 °C, 54 bei 40 °C, 35 bei 50 °C | 500 ml | 85098.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 1.800 bei 20 °C, 1.300 bei 25 °C, 590 bei 37,78 °C, 520 bei 40 °C, 310 bei 50 °C | 500 ml | 85099.260E | ||||
Viskositäts-Standard(cSt)-Werte: 41 000 bei 20 °C, 25 000 bei 25 °C, 8.000 bei 37,78 °C, 6.700 bei 40 °C, 3.200 bei 50 °C | 500 ml | 85100.260E |