Schmelzpunktstandards
Für eine genaue Kalibrierung Ihrer Geräte
Das Produktsortiment besteht aus 10 Schmelzpunktstandards, von Benzophenon (Schmelzpunkt bei 47 bis 49 °C) bis Anthrachinon (Schmelzpunkt bei 283 bis 286 °C)
- Die Mehrzahl der Standards des umfangreichen Produktsortiments sind in Mengen von 1 g erhältlich
- Zuverlässig, einfach zu handhaben und genau
- Messunsicherheit bis zu ±0,3 °C
- Kann zusammen mit jeder beliebigen Gelapparatur der 2. Dimension verwendet werden
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
Benzophenon, Smp. = 47...49 °C | 1 g | 85101.001E | |||
p-Nitrotoluol, Smp. = 52...54 °C | 1 g | 85102.001E | |||
Vanillin, Smp. = 81...83 °C | 1 g | 85103.001E | |||
Benzoesäure, Smp. = 121...123 °C | 1 g | 85104.001E | |||
Phenacetin, Smp. = + 133...135 °C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Salicylsäure, Smp. = 158...160 °C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulphanilamid, Smp. = 164...166 °C | 1 g | 85107.001E | |||
Coffein, Smp. = 235...238 °C | 1 g | 85108.001E | |||
Carbazol, Smp. = 243...247 °C | 1 g | 85109.001E | |||
Anthrachinon, Smp. = 283...286 °C | 1 g | 85110.001E | |||
Schmelzpunkt-Standardset (Sulphanilamid, Coffein, Vanillin) | 3 g | 85111.003E | |||
Schmelzpunkt-Standardset, Benzophenon (47...49 °C), Benzoesäure (121...123 °C), Anthrachinon (283...286 °C) | 3 g | 85112.003E | |||
Schmelzpunkt-Standardset, Vanillin (81...83 °C), Phenacetin (134...136 °C), Coffein (235...237 °C) | 3 g | 85113.003E |