ULTRA LC-MS-Lösungsmittel
Neue LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® Lösungsmittel von hervorragender Qualität für UHPLC-MS
LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® Lösungsmittel sind ausschließlich für hohe Leistung mit Spezifikationen für UHPLC-Gradienten plus UV, MS-Nachweis sowohl im positiven als auch negativen Modus, getestet.
- Speziell getestet für UHPLC-MS mit einer sehr kleinen Abweichung bei der UHPLC-Gradienten-Analyse
- Hohe Reinheit für extrem niedrige Nachweisgrenzen in jedem Nachweismodus zusammen mit UHPLC
- Analysen im positiven und negativen Ionenmodus für alle MS-Anwendungen
- Geringer Gehalt an anorganischen Ionen und Metallionen für hohe Empfindlichkeitsspektren
- Niedriger Gradienten-Ausgangswert und sehr enge und konsistente Spezifikationen
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
Acetonitril ≥ 99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA für LC-MS | 1 l | 83642.290E | |||
Acetonitril ≥ 99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA für LC-MS | 2,5 l | 83642.320E | |||
Methanol ≥ 99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA für LC-MS | 1 l | 85800.290E | |||
Methanol ≥ 99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA für LC-MS | 2,5 l | 85800.320E |